Merck
493317
Sigma-Aldrich
丙烷-2,2-d2
98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CD2CH3
CAS号:
分子量:
46.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12142200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
如需咨询该产品493317,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
蒸汽密度
1.5 (vs air)
蒸汽压
8.42 atm ( 21.1 °C)
同位素纯度
98 atom % D
表单
gas
沸点
−42.1 °C (lit.)
mp
−188 °C (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[2H]C([2H])(C)C
InChI
1S/C3H8/c1-3-2/h3H2,1-2H3/i3D2
InChI key
ATUOYWHBWRKTHZ-SMZGMGDZSA-N
相关类别
包装
带 CGA 110/180 铜质阀的气阀瓶
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推荐产品
不锈钢控制阀 Z146951 或 Z187224
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
nwg
闪点(°F)
-155.2 °F - closed cup
闪点(°C)
-104.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)