Merck
485624
Sigma-Aldrich
乙烷-1,1,2,2-d4
99 atom % D
别名:
1,1,2,2-Tetradeuteroethane
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCD2CD2H
CAS号:
分子量:
34.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
蒸汽密度
1.05 (vs air)
蒸汽压
37.95 mmHg ( 21.1 °C)
同位素纯度
99 atom % D
表单
gas
沸点
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
质量偏移
M+4
SMILES字符串
[2H]C([2H])C([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3/i1D2,2D2
InChI key
OTMSDBZUPAUEDD-LNLMKGTHSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
推荐产品
推荐使用不锈钢控制阀 Z146951、Z187224 或不锈钢调节器 Z512966 和 Z512974 中的任意一种。
象形图
FlameGas cylinder
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas
储存分类代码
2A - Gases
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-211.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-135.00 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)