Merck
493201
Sigma-Aldrich
氘代正戊酸-d9
98 atom % D
别名:
氘代戊酸-d9
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CD3(CD2)3CO2H
分子量:
111.19
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品493201是客户指定产品,不在网上销售。 联系客户支持
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.4076 (lit.)
沸点
185 °C (lit.)
mp
-20--18 °C (lit.)
密度
1.022 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+9
SMILES字符串
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C5H10O2/c1-2-3-4-5(6)7/h2-4H2,1H3,(H,6,7)/i1D3,2D2,3D2,4D2
InChI key
NQPDZGIKBAWPEJ-YNSOAAEFSA-N
相关类别
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
闪点(°F)
192.2 °F - closed cup
闪点(°C)
89 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)