Merck
492353
Sigma-Aldrich
DL-天冬氨酸-2-13C,15N
98 atom % 15N, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$2,120.00
$2,120.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$2,120.00
About This Item
线性分子式:
HO2CCH213CH(15NH2)CO2H
CAS号:
分子量:
135.09
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$2,120.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
表单
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[15NH2][13CH](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H7NO4/c5-2(4(8)9)1-3(6)7/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9)/i2+1,5+1
InChI key
CKLJMWTZIZZHCS-BFQMUAMKSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)