Merck
492183
Sigma-Aldrich
二氯甲烷-13C
99 atom % 13C
别名:
亚甲基-13C 氯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CH2Cl2
CAS号:
分子量:
85.93
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
化驗
99% (CP)
折射率
n20/D 1.424 (lit.)
bp
40 °C (lit.)
mp
−97 °C (lit.)
密度
1.341 g/mL at 25 °C
應用
environmental
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl[13CH2]Cl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2/i1+1
InChI 密鑰
YMWUJEATGCHHMB-OUBTZVSYSA-N
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Health hazardExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)