Merck
279447
Sigma-Aldrich
丙二酸-2-13C
99 atom % 13C
别名:
Propanedioic-2-13C acid
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,250.00
$1,250.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,250.00
About This Item
线性分子式:
13CH2(CO2H)2
CAS号:
分子量:
105.05
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,250.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
powder
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC(=O)[13CH2]C(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)/i1+1
InChI key
OFOBLEOULBTSOW-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)