Merck
489441
Sigma-Aldrich
甲酸-d
95 wt. % in D2O, 98 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HCO2D
CAS号:
分子量:
47.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
同位素纯度
98 atom % D
质量水平
方案
99% (CP)
浓度
95 wt. % in D2O
折射率
n20/D 1.369
沸点
100.8 °C (lit.)
mp
8.2-8.4 °C (lit.)
密度
1.246 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[H]C(=O)O[2H]
InChI
1S/CH2O2/c2-1-3/h1H,(H,2,3)/i/hD
InChI key
BDAGIHXWWSANSR-DYCDLGHISA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
补充剂危害
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
123.8 °F - closed cup
闪点(°C)
51 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)