Merck
282022
Sigma-Aldrich
乙酸-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$355.00
1 G
$972.00
$355.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$355.00
1 G
$972.00
About This Item
线性分子式:
13CH313CO2H
CAS号:
分子量:
62.04
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$355.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
蒸汽密度
2.07 (vs air)
质量水平
蒸汽压
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
liquid
自燃温度
800 °F
expl. lim.
16 %
沸点
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.083 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
[13CH3][13C](O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1,2+1
InChI key
QTBSBXVTEAMEQO-ZDOIIHCHSA-N
包装
这种产品可以散装供应,并可按需包装。有关定价、供货和包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
FlameCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
104.0 °F - closed cup
闪点(°C)
40 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
相关内容
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning MRI/MRS and the use of isotopes in hyperpolarization.
Dynamic Nuclear Polarization (DNP) is a phenomenon by which high spin polarization, typically derived from a bath of free radical electrons, is transferred to a nuclear spin bath, enhancing the difference between the nuclear energy levels and thereby producing dramatically enhanced NMR signals for detection.