Merck
485640
Sigma-Aldrich
乙酰乙酸乙酯-1,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
3-oxo-Butanoic-1,3-13C2
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$875.00
1 G
$1,220.00
$875.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
500 MG
$875.00
1 G
$1,220.00
About This Item
线性分子式:
CH313COCH213CO2CH2CH3
CAS号:
分子量:
132.13
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352005
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$875.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
方案
99% (CP)
折射率
n20/D 1.419 (lit.)
沸点
181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C
质量偏移
M+2
SMILES字符串
CCO[13C](=O)C[13C](C)=O
InChI
1S/C6H10O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h3-4H2,1-2H3/i5+1,6+1
InChI key
XYIBRDXRRQCHLP-MPOCSFTDSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
闪点(°F)
183.2 °F - closed cup
闪点(°C)
84 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)