Merck
488518
Sigma-Aldrich
氯乙酸-13C2
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 MG
$1,170.00
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 MG
$1,170.00
About This Item
线性分子式:
Cl13CH213CO2H
CAS号:
分子量:
96.48
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
$1,170.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素純度
99 atom % 13C
品質等級
形狀
solid
bp
189 °C (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
密度
1.613 g/mL
質量偏移
M+2
SMILES 字串
O[13C](=O)[13CH2]Cl
InChI
1S/C2H3ClO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1,2+1
InChI 密鑰
FOCAUTSVDIKZOP-ZDOIIHCHSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
258.8 °F - closed cup
閃點(°C)
126 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)