Merck
279358
Sigma-Aldrich
溴乙酸-2-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$594.00
$594.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$594.00
About This Item
线性分子式:
Br13CH2CO2H
CAS号:
分子量:
139.94
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$594.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
powder
沸点
208 °C (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
OC(=O)[13CH2]Br
InChI
1S/C2H3BrO2/c3-1-2(4)5/h1H2,(H,4,5)/i1+1
InChI key
KDPAWGWELVVRCH-OUBTZVSYSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)