Merck
488089
Sigma-Aldrich
硫酸铵-15N2
5 atom % 15N
别名:
15N标记的硫酸铵, 二氮杂铵-15N2 硫酸
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
250 G
$1,360.00
$1,360.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
250 G
$1,360.00
About This Item
线性分子式:
(15NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
134.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352102
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
$1,360.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素純度
5 atom % 15N
品質等級
分子量
132.24 by atom % calculation (5 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
應用
agriculture
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)