Merck
609420
Sigma-Aldrich
硫酸铵-15N2
30 atom % 15N
别名:
15N标记的硫酸铵, 二氮杂铵-15N2 硫酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(15NH4)2SO4
CAS号:
分子量:
134.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
同位素純度
30 atom % 15N
形狀
solid
分子量
132.74 by atom % calculation (30 atom % 15N)
mp
>280 °C (dec.) (lit.)
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[15NH3].[15NH3].OS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H2,1,2,3,4)/i2*1+1;
InChI 密鑰
BFNBIHQBYMNNAN-ISOLYIDJSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)