Merck
486191
Sigma-Aldrich
丙酮酸钠-2,3-13C2
99 atom % 13C
别名:
丙酮酸-2,3-13C2 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
500 MG
$1,660.00
$1,660.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
500 MG
$1,660.00
About This Item
线性分子式:
13CH313COCO2Na
CAS号:
分子量:
112.03
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352106
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,660.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
表单
solid
技术
mass spectrometry (MS): suitable
mp
>300 °C (lit.) (lit.)
质量偏移
M+2
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].[13CH3][13C](=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-AWQJXPNKSA-M
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.