Merck
490458
Sigma-Aldrich
草酸钠-13C2
99 atom % 13C
别名:
草酸-13C2 钠盐
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,900.00
$1,900.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,900.00
About This Item
线性分子式:
Na213C2O4
分子量:
135.98
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,900.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
mp
250-270 °C (dec.) (lit.)
质量偏移
M+2
储存温度
room temp
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[O-][13C](=O)[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H2O4.2Na/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);;/q;2*+1/p-2/i1+1,2+1;;
InChI key
ZNCPFRVNHGOPAG-BQTCFENJSA-L
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)