Merck
485721
Sigma-Aldrich
二乙酸三苯铋(V)
98%
别名:
Diacetoxytriphenylbismuth, Triphenylbismuth diacetate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3CO2)2Bi(C6H5)3
CAS号:
分子量:
558.38
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352103
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
方案
98%
表单
solid
反应适用性
core: bismuth
reagent type: catalyst
mp
~170 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
CC(=O)O[Bi](OC(C)=O)(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/3C6H5.2C2H4O2.Bi/c3*1-2-4-6-5-3-1;2*1-2(3)4;/h3*1-5H;2*1H3,(H,3,4);/q;;;;;+2/p-2
InChI key
UXYBKDNBDQNDNV-UHFFFAOYSA-L
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)