Merck
485233
Sigma-Aldrich
对羟基苯甲醛-1-13C
99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
100 MG
$1,570.00
$1,570.00
请联系客服了解存货情况
选择尺寸
变更视图
100 MG
$1,570.00
About This Item
线性分子式:
HOC6H413CHO
分子量:
123.11
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,570.00
请联系客服了解存货情况
同位素纯度
99 atom % 13C
方案
99% (CP)
表单
solid
mp
117-119 °C (lit.)
质量偏移
M+1
SMILES字符串
[H][13C](=O)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H6O2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-5,9H/i5+1
InChI key
RGHHSNMVTDWUBI-HOSYLAQJSA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形图
CorrosionExclamation mark
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Eye Dam. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)