Merck
485209
Sigma-Aldrich
2-溴乙醇-1,1,2,2-d4
98 atom % D
别名:
亚乙基溴醇-d4, 氘代2-溴乙醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrCD2CD2OH
CAS号:
分子量:
128.99
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352001
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
产品485209是客户指定产品,不在网上销售。 联系技术服务部门
同位素纯度
98 atom % D
方案
99% (CP)
技术
protein expression: suitable
折射率
n20/D 1.493 (lit.)
沸点
56-57 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.819 g/mL at 25 °C (lit.)
质量偏移
M+4
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[2H]C([2H])(O)C([2H])([2H])Br
InChI
1S/C2H5BrO/c3-1-2-4/h4H,1-2H2/i1D2,2D2
InChI key
LDLCZOVUSADOIV-LNLMKGTHSA-N
包装
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形图
Skull and crossbonesCorrosion
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
储存分类代码
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)