Merck
483435
Sigma-Aldrich
二甲基苯基乙烯基硅烷
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5Si(CH3)2CH=CH2
CAS号:
分子量:
162.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.507 (lit.)
bp
82 °C/20 mmHg (lit.)
密度
0.892 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C10H14Si/c1-4-11(2,3)10-8-6-5-7-9-10/h4-9H,1H2,2-3H3
InChI 密鑰
QDEZCOQKJSRQNN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
138.9 °F - closed cup
閃點(°C)
59.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)