Merck
482455
Sigma-Aldrich
ArgoGel-Wang
120 μm particle size, extent of labeling: 0.35-0.45 mmol/g loading
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352202
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
价格与库存信息目前不能提供
交联
1 % cross-linked
质量水平
标记范围
0.35-0.45 mmol/g loading
粒径
120 μm
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OCc1ccc(O)cc1.CC(COCCO)(COCCO)Cc2ccc(C=C)cc2
InChI
1S/C17H26O4.C7H8O2/c1-3-15-4-6-16(7-5-15)12-17(2,13-20-10-8-18)14-21-11-9-19;8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h3-7,18-19H,1,8-14H2,2H3;1-4,8-9H,5H2
InChI key
MGIDXLOZWHRYFC-UHFFFAOYSA-N
法律信息
ArgoGel is a trademark of Argonaut Technologies, Inc.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)