Merck
485942
Sigma-Aldrich
Boc-Leu-OH-1-13C monohydrate
99 atom % 13C
别名:
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-leucine-1-13C monohydrate, L-Leucine-1-13C, N-t-Boc derivative monohydrate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$1,230.00
$1,230.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
选择尺寸
变更视图
1 G
$1,230.00
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH2CH(NH-Boc)13CO2H · H2O
分子量:
250.30
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.12
$1,230.00
请联系客服了解存货情况
索取更多信息
同位素纯度
99 atom % 13C
质量水平
表单
solid
旋光性
[α]20/D −25°, c = 2 in acetic acid
mp
85-87 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
Boc
质量偏移
M+1
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[H]O[H].CC(C)C[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)[13C](O)=O
InChI
1S/C11H21NO4.H2O/c1-7(2)6-8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5;/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14);1H2/t8-;/m0./s1/i9+1;
InChI key
URQQEIOTRWJXBA-GQSAWZRISA-N
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)