Merck
480215
Sigma-Aldrich
1,8-二氮杂二环[5.4.0]十一碳-7-烯和苯酚 (1:1) 的混合物
别名:
1,8-Diazabicyclo[5.4.0]undec-7-ene phenol salt, DBU phenol salt
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H22N2O
CAS号:
分子量:
246.35
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
密度
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccccc1.C2CCN3CCCN=C3CC2
InChI
1S/C9H16N2.C6H6O/c1-2-5-9-10-6-4-8-11(9)7-3-1;7-6-4-2-1-3-5-6/h1-8H2;1-5,7H
InChI 密鑰
MFYNHXMPPRNECN-UHFFFAOYSA-N
應用
用于泡沫、涂料和粘合剂的胶凝催化剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)