Merck
47997
Sigma-Aldrich
N-Boc-亚氨基二乙酸
≥96.0% (HPLC)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H15NO6
CAS号:
分子量:
233.22
Beilstein:
4435233
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
≥96.0% (HPLC)
表单
solid
应用
peptide synthesis
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
CC(C)(C)OC(=O)N(CC(O)=O)CC(O)=O
InChI
1S/C9H15NO6/c1-9(2,3)16-8(15)10(4-6(11)12)5-7(13)14/h4-5H2,1-3H3,(H,11,12)(H,13,14)
InChI key
QPGIJQUTGABQLQ-UHFFFAOYSA-N
其他说明
用于制备化学库的结构单元
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
S. Cheng et al.
Journal of the American Chemical Society, 118, 2567-2567 (1996)