Merck
479594
Sigma-Aldrich
N-Boc-D-苯丙氨醇
98%
别名:
(R)-(+)-2-(叔丁氧羰基氨基)-3-苯基-1-丙醇, (R)-2-(Boc-氨基)-3-苯基-1-丙醇, N-(叔丁氧基羰基)-D-苯丙氨醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CH2OH
分子量:
251.32
Beilstein:
4686134
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]23/D +24°, c = 1 in chloroform
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
95-98 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CO)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H21NO3/c1-14(2,3)18-13(17)15-12(10-16)9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12,16H,9-10H2,1-3H3,(H,15,17)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
LDKDMDVMMCXTMO-GFCCVEGCSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)