Merck
478709
Sigma-Aldrich
N-(3-羟丙基)氨基甲酸苄酯
97%
别名:
3-(Z-氨基)丙醇
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
25 G
$399.00
$399.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
25 G
$399.00
About This Item
线性分子式:
HO(CH2)3NHCO2CH2C6H5
CAS号:
分子量:
209.24
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352200
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$399.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
97%
反应适用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
50-53 °C (lit.)
官能团
Cbz
amine
hydroxyl
SMILES字符串
OCCCNC(OCC1=CC=CC=C1)=O
InChI
1S/C11H15NO3/c13-8-4-7-12-11(14)15-9-10-5-2-1-3-6-10/h1-3,5-6,13H,4,7-9H2,(H,12,14)
InChI key
WXQCFKYWSKKNKY-UHFFFAOYSA-N
象形图
Exclamation mark
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
235.4 °F - closed cup
闪点(°C)
113 °C - closed cup
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)