Merck
477842
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH 树枝状聚合物,3 代 溶液
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 ML
$637.00
$637.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 ML
$637.00
About This Item
线性分子式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)32
分子量:
6940.35
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
NACRES:
NA.23
$637.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
描述
amidoethanol surface groups
表单
liquid
分子量
generation 3
特点
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
浓度
20 wt. % in methanol
表面基团编号
32
折射率
n20/D 1.364
沸点
65 °C
密度
0.86 g/mL at 25 °C
储存温度
2-8°C
外形
含有 32 个表面羟基
法律信息
Dendritech®, Inc. 制造
使用及制造受 Dow Chemical Company 拥有的专利所保护。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
靶器官
Eyes
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
51.8 °F
闪点(°C)
11 °C
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)