Merck
477672
Sigma-Aldrich
1,3,5,7,9,11,14-七环己基并三环[7.3.3.15,11]七硅氧烷-3,7,14-三醇
97%
别名:
Heptacyclohexyl trisilanol POSS
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C42H80O12Si7
CAS号:
分子量:
973.68
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
化驗
97%
形狀
solid
mp
109 °C (lit.)
SMILES 字串
O[Si]1(O[Si]2(O[Si](O)(O[Si]3(O[Si](O)(O[Si](O1)(O[Si](O2)(O3)C4CCCCC4)C5CCCCC5)C6CCCCC6)C7CCCCC7)C8CCCCC8)C9CCCCC9)C%10CCCCC%10
InChI
1S/C42H80O12Si7/c43-55(36-22-8-1-9-23-36)46-58(39-28-14-4-15-29-39)48-56(44,37-24-10-2-11-25-37)50-60(41-32-18-6-19-33-41)51-57(45,38-26-12-3-13-27-38)49-59(47-55,40-30-16-5-17-31-40)53-61(52-58,54-60)42-34-20-7-21-35-42/h36-45H,1-35H2
InChI 密鑰
GAUUYVMFTLBDED-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3