Merck
47765
Sigma-Aldrich
Fmoc- D -Phe (2-Cl)-OH
≥96.0% (HPLC)
别名:
Fmoc-D-2-氯苯丙氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C24H20ClNO4
分子量:
421.87
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.26
产品名称
Fmoc- D -Phe (2-Cl)-OH, ≥96.0% (HPLC)
方案
≥96.0% (HPLC)
应用
peptide synthesis
官能团
Fmoc
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OC(=O)[C@@H](Cc1ccccc1Cl)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C24H20ClNO4/c25-21-12-6-1-7-15(21)13-22(23(27)28)26-24(29)30-14-20-18-10-4-2-8-16(18)17-9-3-5-11-19(17)20/h1-12,20,22H,13-14H2,(H,26,29)(H,27,28)/t22-/m1/s1
InChI key
RNNKPNPLIMFSDY-JOCHJYFZSA-N
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)