Merck
477001
Sigma-Aldrich
2-己烯(顺反异构体混合物)
technical grade, 85%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
10 G
$286.00
$286.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
10 G
$286.00
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CH2CH=CHCH3
CAS号:
分子量:
84.16
Beilstein:
969179
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352100
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$286.00
预计发货时间2025年4月30日详情
获取大包装报价
等级
technical grade
方案
85%
折射率
n20/D 1.395 (lit.)
沸点
67-69 °C (lit.)
密度
0.678 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CCC\C=C\C
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h3,5H,4,6H2,1-2H3/b5-3+
InChI key
RYPKRALMXUUNKS-HWKANZROSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
The product is a mixture of cis- and trans-2-hexene. 1-hexene undergoes isomerization on 6080-mesh ZSM (Zeolite Socony Mobil)-5 zeolite to form cis- and trans-2-hexene as the predominant products.[1]
象形图
FlameHealth hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
储存分类代码
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
闪点(°F)
-4.0 °F - closed cup
闪点(°C)
-20 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The catalytic isomerization of 1-hexene on H-ZSM-5 zeolite: The effects of a shape-selective catalyst.
Abbot J, et al.
J. Catal., 92(2), 398-408 (1985)