跳转至内容
Merck

476676

Sigma-Aldrich

Tetrakis(dimethylamido)diborane

97%

登录查看公司和协议定价


About This Item

线性分子式:
[(CH3)2N]2BB[N(CH3)2}2
CAS号:
分子量:
197.92
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352000
PubChem化学物质编号:

方案

97%

反应适用性

reagent type: reductant

折射率

n20/D 1.4750 (lit.)

沸点

55-57 °C/2.5 mmHg (lit.)

密度

0.926 g/mL at 25 °C (lit.)

SMILES字符串

CN(C)B(B(N(C)C)N(C)C)N(C)C

正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南

象形图

Exclamation mark

警示用语:

Warning

危险声明

预防措施声明

危险分类

Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3

储存分类代码

10 - Combustible liquids

WGK

WGK 3

闪点(°F)

210.0 °F

闪点(°C)

98.9 °C

个人防护装备

Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter


历史批次信息供参考:

分析证书(COA)

Lot/Batch Number

没有发现合适的版本?

如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。

已有该产品?

在文件库中查找您最近购买产品的文档。

访问文档库

我们的科学家团队拥有各种研究领域经验,包括生命科学、材料科学、化学合成、色谱、分析及许多其他领域.

联系客户支持