Merck
175870
Sigma-Aldrich
苯-d6
"100%", 99.96 atom % D
别名:
氘代苯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6D6
CAS号:
分子量:
84.15
Beilstein:
1905426
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.21
同位素純度
99.96 atom % D
化驗
≥99% (CP)
形狀
liquid
expl. lim.
0.34-6.3 % (lit.)
技術
NMR: suitable
雜質
≤0.0100% water
water
折射率
n20/D 1.497 (lit.)
bp
79.1 °C/760 mmHg (lit.)
mp
6.8 °C (lit.)
密度
0.950 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+6
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D
InChI 密鑰
UHOVQNZJYSORNB-MZWXYZOWSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
氘代苯 6 (C 6 d 6 ) 是苯的氘代衍生物。它是 100% 同位素富集的 NMR(核磁共振)溶剂。由于其具有较高的化学纯度和同位素纯度,在高分辨核磁共振研究中得到了广泛的应用。用瞬态全息光栅技术测量了其 Soret 系数 S (T)。它的第一共振拉曼光谱 和红外吸收强度(在 5000-450 cm -1 已有报道。其参与同位素标记样品的合成。
應用
氘代苯 6 可用作 1 H 和 13 C-NMR 溶剂。 也可用于同位素标记样品的合成 和顶空-固相微萃取过程中苯贮备液的内部标定。
推薦產品
请浏览我们全新的在线门户网站ChemisTwin®,用于NMR波谱的定性和定量。了解更多或联系我们免费试用
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
標靶器官
Blood
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
12.2 °F - closed cup
閃點(°C)
-11 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Surprising Titanium complexes bearing η2-pyrazolato ligands: synthesis, structure, and molecular orbital studies.
Guzei IA, et al.
Journal of the American Chemical Society, 119(14), 3387-3388 (1997)
Structure-property relationships in nematic gold nanoparticles.
Cseh L and Mehl GH.
Journal of Materials Chemistry, 17(4), 311-315 (2007)
Biomonitoring of benzene and toluene in human blood by headspace-solid-phase microextraction.
Schimming E, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 363(1), 88-91 (1999)
Resonance Raman scattering of benzene and benzene-d6 with 212.8 nm excitation.
Ziegler LD and Hudson B.
J. Chem. Phys. , 74(2), 982-992 (1981)
G Wittko et al.
The Journal of chemical physics, 123(1), 014506-014506 (2005-07-23)
The Soret coefficients S(T) of the liquids acetone, benzene, benzene-d1, 1,3,5-benzene-d3, benzene-d5, benzene-13C6, benzene-d6, n-hexane, toluene, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, isobutylbenzene, and 1,6-dibromohexane have been measured in protonated and perdeuterated cyclohexane by a transient holographic grating technique. It has been found that S(T)