Merck
47556
Sigma-Aldrich
N-芴甲氧羰基-1,3-二氨基丙烷 氢溴酸盐
≥95.0% (AT)
别名:
9-芴甲基 N-(3-氨丙基)氨基甲酸酯 氢溴酸盐, N-芴甲氧羰基-1,3-丙二胺 氢溴酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H20N2O2 · HBr
分子量:
377.28
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0% (AT)
形狀
solid
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
~121 °C (dec.)
官能基
Fmoc
amine
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
NCCCNC(OCC1C2=C(C=CC=C2)C3=C1C=CC=C3)=O.[H]Br
InChI
1S/C18H20N2O2.BrH/c19-10-5-11-20-18(21)22-12-17-15-8-3-1-6-13(15)14-7-2-4-9-16(14)17;/h1-4,6-9,17H,5,10-12,19H2,(H,20,21);1H
InChI 密鑰
OWAKRMILENXFGM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3