Merck
47511
Sigma-Aldrich
Fmoc-Abu-OH
≥98.0% (HPLC)
别名:
L-2-(芴甲氧羰基氨基)丁酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C19H19NO4
分子量:
325.36
Beilstein:
7657232
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.26
化驗
≥98.0% (HPLC)
光學活性
[α]20/D −22.0±2°, c = 1% in DMF
反應適用性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
應用
peptide synthesis
官能基
Fmoc
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C19H19NO4/c1-2-17(18(21)22)20-19(23)24-11-16-14-9-5-3-7-12(14)13-8-4-6-10-15(13)16/h3-10,16-17H,2,11H2,1H3,(H,20,23)(H,21,22)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
XQIRYUNKLVPVRR-KRWDZBQOSA-N
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)