Merck
474770
Sigma-Aldrich
碘铕
anhydrous, powder, 99.9% trace metals basis
别名:
二碘化铕, 碘化铕
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 G
$248.00
5 G
$1,210.00
$248.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 G
$248.00
5 G
$1,210.00
About This Item
线性分子式:
EuI2
CAS号:
分子量:
405.77
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352302
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
$248.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
等级
anhydrous
质量水平
方案
99.9% trace metals basis
表单
powder
反应适用性
reagent type: catalyst
core: europium
杂质
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES字符串
I[Eu]I
InChI
1S/Eu.2HI/h;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
DPYXWFUVSMSNNV-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
  • 碘化锶、碘化镧和碘化铕的反应。以磷酸盐直接制备三碘化磷: 探索了碘化铕的反应和制备方法(Haschke, 1976)。
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.