Merck
472735
Sigma-Aldrich
N-[(S)-(+)-1-(乙氧羰基)-3-苯丙基]-L-丙氨酸
98%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$70.90
$70.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$70.90
About This Item
线性分子式:
C6H5CH2CH2CH(CO2C2H5)NHCH(CH3)CO2H
CAS号:
分子量:
279.33
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352209
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$70.90
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
质量水平
方案
98%
旋光性
[α]20/D +28°, c = 1 in methanol
反应适用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
150-152 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
SMILES字符串
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
InChI key
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)