PHR3053
N-[(S)-(+)-1-(乙氧羰基)-3-苯丙基]-L-丙氨酸
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
别名:
N-[(S)-(+)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]-L-alanine, Enalapril Impurity B (Ph. Eur), Quinapril Impurity B (Ph. Eur), Ramipril Impurity F (Ph. Eur.), Spirapril Impurity C (Ph. Eur.)
About This Item
推荐产品
等級
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
品質等級
agency
traceable to USP 1445653
API 家族
moexipril
CofA
current certificate can be downloaded
包裝
pkg of 50 mg
mp
150-152 °C (lit.)
應用
pharmaceutical
儲存溫度
-10 to -25°C
SMILES 字串
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO4/c1-3-20-15(19)13(16-11(2)14(17)18)10-9-12-7-5-4-6-8-12/h4-8,11,13,16H,3,9-10H2,1-2H3,(H,17,18)/t11-,13-/m0/s1
InChI 密鑰
CEIWXEQZZZHLDM-AAEUAGOBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
應用
分析報告
其他說明
相關產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
分析证书(COA)