Merck
472026
Sigma-Aldrich
1-金刚烷基氟甲酸
≥90%
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
5 G
$211.00
$211.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
5 G
$211.00
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H15FO2
CAS号:
分子量:
198.23
Beilstein:
3590131
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352101
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$211.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
方案
≥90%
表单
solid
mp
30-32 °C (lit.)
应用
peptide synthesis
官能团
fluoro
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
FC(=O)OC12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C11H15FO2/c12-10(13)14-11-4-7-1-8(5-11)3-9(2-7)6-11/h7-9H,1-6H2/t7-,8+,9-,11-
InChI key
PNLZKVOKOVFGMZ-KJZNFTALSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Skin Corr. 1B
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
闪点(°F)
190.4 °F - closed cup
闪点(°C)
88 °C - closed cup
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)