Merck
471135
Sigma-Aldrich
D-乳醛
97%
别名:
1,5-脱水-2-脱氧-4-O-β-D-吡喃半乳糖基-D-阿拉伯己-1-糖醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C12H20O9
CAS号:
分子量:
308.28
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352201
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
表单
solid
旋光性
[α]20/D +26.5°, c = 1 in H2O
mp
196-199 °C (lit.)
储存温度
−20°C
SMILES字符串
OC[C@H]1OC=C[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C12H20O9/c13-3-6-8(16)9(17)10(18)12(20-6)21-11-5(15)1-2-19-7(11)4-14/h1-2,5-18H,3-4H2/t5-,6-,7-,8+,9+,10-,11+,12+/m1/s1
InChI key
HNXRLRRQDUXQEE-ALURDMBKSA-N
应用
可用于寡糖的液相和固相合成的重要结构单元。[1]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Seeberger, P.H., et al.
Aldrichimica Acta, 30, 75-75 (1997)