Merck
470562
Sigma-Aldrich
双(2,4,6-三甲基吡啶)碘(I)六氟磷酸盐
97%
别名:
Bis(2,4,6-trimethylpyridine)iodine(I) hexafluorophosphate, Bis(collidine)iodine hexafluorophosphate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H22F6IN2P
分子量:
514.23
UNSPSC代码:
12352303
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.23
如需咨询该产品470562,请联系默克当地办事处或经销商。 联系客户支持
方案
97%
mp
124-126 °C (dec.) (lit.)
SMILES字符串
[IH2+].F[P-](F)(F)(F)(F)F.Cc1cc(C)nc(C)c1.Cc2cc(C)nc(C)c2
InChI
1S/2C8H11N.F6P.H2I/c2*1-6-4-7(2)9-8(3)5-6;1-7(2,3,4,5)6;/h2*4-5H,1-3H3;;1H2/q;;-1;+1
InChI key
VJHUELANRSPQIV-UHFFFAOYSA-N
象形图
Health hazardExclamation mark
警示用语:
Danger
危险分类
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
靶器官
Respiratory system
储存分类代码
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)