Merck
468452
Sigma-Aldrich
三(1,2-苯二醇酸根-O,O′)硅酸钾
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2Si(O2C6H4)3
分子量:
430.57
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
97%
形狀
solid
反應適用性
core: potassium
mp
360 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].O1c2ccccc2O[Si--]1345Oc6ccccc6O3.O4c7ccccc7O5
InChI
1S/C18H12O6Si.2K/c1-2-8-14-13(7-1)19-25(20-14,21-15-9-3-4-10-16(15)22-25)23-17-11-5-6-12-18(17)24-25;;/h1-12H;;/q-2;2*+1
InChI 密鑰
NRFBMPOQXYVYMM-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Silica's versatility spans various industries, including biomedical applications.