Merck
466824
Sigma-Aldrich
丁基二甲基(二甲氨基)硅烷
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3Si(CH3)2N(CH3)2
分子量:
159.34
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
如需咨询该产品466824,请联系默克当地办事处或经销商。 联系技术服务部门
化驗
99%
折射率
n20/D 1.422 (lit.)
bp
75 °C/50 mmHg (lit.)
密度
0.78 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CCCC[Si](C)(C)N(C)C
InChI
1S/C8H21NSi/c1-6-7-8-10(4,5)9(2)3/h6-8H2,1-5H3
InChI 密鑰
AKWXSZZKOUAVJY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
78.8 °F - closed cup
閃點(°C)
26 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)