Merck
465062
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1,2,3,4-四氢-3-异喹啉羧酸苄酯 甲苯磺酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C17H17NO2 · C7H8O3S
CAS号:
分子量:
439.52
Beilstein:
5722289
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
145-150 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.O=C(OCc2ccccc2)[C@@H]3Cc4ccccc4CN3
InChI
1S/C17H17NO2.C7H8O3S/c19-17(20-12-13-6-2-1-3-7-13)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-18-16;1-6-2-4-7(5-3-6)11(8,9)10/h1-9,16,18H,10-12H2;2-5H,1H3,(H,8,9,10)/t16-;/m0./s1
InChI 密鑰
PSMBIFNNFMRIMV-NTISSMGPSA-N
應用
用于制备新型抗真菌剂。
象形圖
Environment
危險聲明
防範說明
危險分類
Aquatic Chronic 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
访问文档库
Liu, L.T. et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry Letters, 6, 1335-1335 (1996)