Merck
464546
Sigma-Aldrich
Boc-4-phenyl-Phe-OH
97%
别名:
(S)-2-(Boc-氨基)-3-(4-联苯基)丙酸, Boc-4-苯基-L-苯丙氨酸, Boc-Bip-OH
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C6H5C6H4CH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2H
分子量:
341.40
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
solid
光學活性
[α]22/D +21°, c = 2 in methanol
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
103-107 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1ccc(cc1)-c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H23NO4/c1-20(2,3)25-19(24)21-17(18(22)23)13-14-9-11-16(12-10-14)15-7-5-4-6-8-15/h4-12,17H,13H2,1-3H3,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
InChI 密鑰
NBVVKAUSAGHTSU-KRWDZBQOSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Health hazard
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Repr. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)