Merck
487023
Sigma-Aldrich
氰化银-13C,15N
99 atom % 15N, 99 atom % 13C
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ag13C15N
分子量:
135.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
質量偏移
M+2
SMILES 字串
[Ag+].[13C-]#[15N]
InChI
1S/CN.Ag/c1-2;/i1+1,2+1;
InChI 密鑰
MFIHOCAEOJNSOL-AWQJXPNKSA-N
相关类别
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
安全危害
儲存類別代碼
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)