Merck
462675
Sigma-Aldrich
甲基磺酸锡 溶液
50 wt. % in H2O
别名:
Stannous methanesulfonate, Stannous methylsulfonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3SO3)2Sn
CAS号:
分子量:
308.91
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
反應適用性
core: tin
reagent type: catalyst
濃度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.444
mp
−27 °C
密度
1.55 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[SnH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Sn/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
JALQQBGHJJURDQ-UHFFFAOYSA-L
其他說明
含有甲基磺酸
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1