Merck
462667
Sigma-Aldrich
甲磺酸铅(II) 溶液
50 wt. % in H2O
别名:
Plumbous methanesulfonate
登录查看公司和协议定价
选择尺寸
1 L
$177.00
$177.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
选择尺寸
变更视图
1 L
$177.00
About This Item
线性分子式:
(CH3SO3)2Pb
CAS号:
分子量:
397.40
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161600
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
$177.00
请联系客服了解存货情况
获取大包装报价
反应适用性
core: lead
reagent type: catalyst
质量水平
浓度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.423
密度
1.7 g/mL at 25 °C
SMILES字符串
[PbH2++].CS([O-])(=O)=O.CS([O-])(=O)=O
InChI
1S/2CH4O3S.Pb/c2*1-5(2,3)4;/h2*1H3,(H,2,3,4);/q;;+2/p-2
InChI key
LLABTCPIBSAMGS-UHFFFAOYSA-L
其他说明
含甲磺酸
警示用语:
Danger
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1A - Skin Corr. 1 - STOT RE 2
储存分类代码
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)