Merck
461458
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-N-(1-苯乙基)邻羧基苯甲酰胺
97%
别名:
(R)-(+)-N-(α-甲基苄基)邻氨甲酰苯甲酸, (R)-(+)-N-(α-甲基苄基)酞氨酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
2-[C6H5CH(CH3)NHCO]C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
269.30
Beilstein:
5793588
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352002
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.22
方案
97%
旋光性
[α]24/D +46°, c = 2 in ethanol
mp
130-135 °C (lit.)
SMILES字符串
C[C@@H](NC(=O)c1ccccc1C(O)=O)c2ccccc2
InChI
1S/C16H15NO3/c1-11(12-7-3-2-4-8-12)17-15(18)13-9-5-6-10-14(13)16(19)20/h2-11H,1H3,(H,17,18)(H,19,20)/t11-/m1/s1
InChI key
VCFKXWGKKDZMPO-LLVKDONJSA-N
应用
用于拆分胺的酸。[1][2]
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Kozma, D. et al.
J. Therm. Anal., 44, 339-339 (1995)
Acs, M. et al.
Chirality, 6, 314-314 (1994)