458791
别名:
甲基丙烯酸-2-苯氧乙酯
458791-100ML
$125.00
1 of 10
Sigma-Aldrich
409448
甲基丙烯酸苄基酯
408336
乙二醇苯基醚丙烯酸酯
392111
异冰片基甲基丙烯酸酯
291811
甲基丙烯酸月桂酯
392103
异冰片基丙烯酸酯
407348
聚乙二醇苯基醚丙烯酸酯
408964
环己基甲基丙烯酸酯
411442
甲基丙烯酸硬脂酸酯
411736
1,6-己二醇二甲基丙烯酸酯
447943
聚乙二醇甲醚甲基丙烯酸酯
200 ppm hydroquinone as inhibitor200 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
n20/D 1.513 (lit.)
183 °C (lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
CC(=C)C(=O)OCCOc1ccccc1
1S/C12H14O3/c1-10(2)12(13)15-9-8-14-11-6-4-3-5-7-11/h3-7H,1,8-9H2,2H3
CEXQWAAGPPNOQF-UHFFFAOYSA-N
聚合工具_生物医学材料_材料科学-默克生命科学
Warning
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Respiratory system
10 - Combustible liquids
WGK 3
212.0 °F - closed cup
100 °C - closed cup
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
没有发现合适的版本?
如果您需要特殊版本,可通过批号或批次号查找具体证书。
在文件库中查找您最近购买产品的文档。
访问文档库
1 of 2
413216
2-丙烯酸-2-(4-苯甲酰-3-羟苯氧基)乙基酯