Merck
408336
Sigma-Aldrich
乙二醇苯基醚丙烯酸酯
contains 75-125 ppm hydroquinone as inhibitor, 0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
别名:
丙烯酸2-苯氧基乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2C=CHCO2CH2CH2OC6H5
CAS号:
分子量:
192.21
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
包含
0-120 ppm hydroquinone monomethyl as inhibitor
75-125 ppm hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.518 (lit.)
bp
84 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C=CC(=O)OCCOc1ccccc1
InChI
1S/C11H12O3/c1-2-11(12)14-9-8-13-10-6-4-3-5-7-10/h2-7H,1,8-9H2
InChI 密鑰
RZVINYQDSSQUKO-UHFFFAOYSA-N
一般說明
乙二醇苯基醚丙烯酸酯(PA)是一种单官能团丙烯酸酯。
應用
乙二醇苯基醚丙烯酸酯(PA)单体可用于制备光致聚合物薄膜的光栅图形。
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Fluorescent grating patterns of photopolymer film containing ethylene glycol phenyl ether acrylate.
Oh H, et al.
Journal of Nanoscience and Nanotechnology, 8(9), 4616-4620 (2008)