Merck
458058
Sigma-Aldrich
2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇二苯甲酸酯
别名:
2,2,4-Trimethyl-1,3-pentanediyl dibenzoate
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)2CHCH(O2CC6H5)C(CH3)2CH2O2CC6H5
CAS号:
分子量:
354.44
EC 号:
MDL编号:
UNSPSC代码:
12162002
PubChem化学物质编号:
折射率
n20/D 1.532 (lit.)
沸点
225-227 °C/55 mmHg (lit.)
密度
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES字符串
CC(C)C(OC(=O)c1ccccc1)C(C)(C)COC(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C22H26O4/c1-16(2)19(26-21(24)18-13-9-6-10-14-18)22(3,4)15-25-20(23)17-11-7-5-8-12-17/h5-14,16,19H,15H2,1-4H3
InChI key
FTSXVYQZLNPTCM-UHFFFAOYSA-N
应用
增塑剂
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)